Documents
R694568
METHYL 4-(5-PROPYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZIN-2-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.411
Numéro MDL:
Autres remarques