Principaux documents
R693510
9-CHLORO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.894
Numéro MDL:
Autres remarques