Principaux documents
R692344
2-(4,5-DIMETHOXY-2-NITROPHENYL)-1H-IMIDAZO(4,5-B)PHENAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.385
Numéro MDL:
Autres remarques