Principaux documents
R692263
2-(4-ISOPROPOXY-3-METHOXYPHENYL)-1H-IMIDAZO(4,5-B)PHENAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.441
Numéro MDL:
Autres remarques