Principaux documents
R691003
2,5-BIS(4-BROMOPHENYL)-7,9-DICHLORO-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Br2Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.084
Numéro MDL:
Autres remarques