Principaux documents
R690503
3-((2,4,5,7-TETRANITRO-9H-FLUOREN-9-YLIDENE)METHYL)-1H-INDOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H11N5O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.362
Numéro MDL:
Autres remarques