Documents
R690368
ET 3-(4-METHYLPHENYL)-7-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.436
Numéro MDL:
Autres remarques