Principaux documents
R689157
ETHYL 7-BENZOYL-3-(3-CHLOROPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.857
Numéro MDL:
Autres remarques