Principaux documents
R686204
3-ME-6-(4-METHYLPHENYL)-7H-(1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3,4)THIADIAZINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.232
Numéro MDL:
Autres remarques