R684635
3-(4-ETHOXYPHENYL)-1-HYDROXY-1-(4-METHYLPHENYL)-1H,2H,5H,6H,7H,8H,9H-PYRAZOLO[1,2-A][1,2]DIAZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H29BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.404
Numéro MDL:
Autres remarques