Principaux documents
R684333
(4Z)-4-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)-5-{[(E)-(2,6-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H13Cl4N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.192
Numéro MDL:
Autres remarques