Documents
R684139
4-BROMOBENZALDEHYDE (4-(4-ETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.316
Numéro MDL:
Autres remarques