Principaux documents
R683787
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE (4-(4-ETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
10MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.473
Numéro MDL:
90,30 $