Principaux documents
R682403
2-METHOXYETHYL 2-METHYL-5-((METHYLSULFONYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.343
Numéro MDL:
Autres remarques