Principaux documents
R682187
7-METHYL-9-((3-METHYL-2-BUTENYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.358
Numéro MDL:
Autres remarques