Principaux documents
R681741
BUTYL ((2-ETHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.438
Numéro MDL:
Autres remarques