Principaux documents
R681717
ETHYL ((2-ETHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.384
Numéro MDL:
Autres remarques