Principaux documents
R680966
2-METHYL-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22Cl3N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.831
Numéro MDL:
Autres remarques