Key Documents
R680664
BUTYL 4-((2,2,2-TRICHLORO-1-((2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO)ETHYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H25Cl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.771
Numéro MDL:
Autres remarques