Principaux documents
R679933
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-NITROPHENOXY)ETHYL)OCTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.716
Numéro MDL:
Autres remarques