Principaux documents
R679674
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,4,6-TRICHLOROPHENOXY)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl6NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.99
Numéro MDL:
Autres remarques