Key Documents
R679518
N',N'-DIBENZYL-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-PH-PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H27N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.579
Numéro MDL:
Autres remarques