Principaux documents
R678961
5,6-DIMETHYL-2-PHENYL-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.319
Numéro MDL:
Autres remarques