Documents
R678554
3,4-DICHLORO-N-(1-NAPHTHYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H11Cl2NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.276
Numéro MDL:
Autres remarques