Principaux documents
R678139
N'-{(E)-[2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}-2-HYDROXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.536
Numéro MDL:
Autres remarques