Principaux documents
R677310
N-CYCLOHEXYL-N'-(2-HYDROXY-5-METHYLPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.328
Numéro MDL:
Autres remarques