Principaux documents
R676578
N-(2-HYDROXY-5-METHYLPHENYL)CYCLOHEXANECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.313
Numéro MDL:
Autres remarques