Principaux documents
R675482
3-(2-(2-ETHOXY-1-PROPENYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM-3-YL)-1-PROPANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.451
Numéro MDL:
Autres remarques