Principaux documents
R674966
6-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.407
Numéro MDL:
Autres remarques