Principaux documents
R673609
2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)-N-(4-(DIETHYLAMINO)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H20Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.278
Numéro MDL:
90,30 $