Documents
R673455
DIMETHYL 2-{[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.539
Numéro MDL:
Autres remarques