Principaux documents
R673250
N-[(5Z)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]NICOTINAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.449
Numéro MDL:
Autres remarques