Principaux documents
R672807
N-(4-(4-MORPHOLINYL)PHENYL)-2-(4-PROPYLPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.453
Numéro MDL:
Autres remarques