Principaux documents
R671983
3-(2-CHLOROPHENYL)-N-(4-IODOPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12ClIN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.655
Numéro MDL:
Autres remarques