Principaux documents
R669849
1-(4-NITROPHENYL)ETHANONE 3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-AZEPIN-7-YLHYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.325
Numéro MDL:
Autres remarques