Principaux documents
R667013
2-(BENZYLTHIO)-3-METHYL-4(3H)-QUINAZOLINONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.279
Numéro MDL:
Autres remarques