Principaux documents
R666696
7-(2-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.749
Numéro MDL:
Autres remarques