Principaux documents
R665592
5-(4-METHOXYPHENYL)-2-(4-METHYLPHENYL)-1,3-OXAZOLE
AldrichCPR
R665592-10MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R665592-10MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.315
Numéro MDL:
90,30 $