Principaux documents
R663751
ETHYL 3-(2-METHOXY-5-NITROANILINO)-2-BUTENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.283
Numéro MDL:
Autres remarques