Documents
R662119
N-(1-(2-FURYL)ETHYL)-4-(4-MORPHOLINYL)-3-NITRO-N-(2-PYRIDINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.444
Numéro MDL:
Autres remarques