Principaux documents
R662070
2,4,6-TRIISOPROPYL-N-(4-{[(2,4,6-TRIISOPROPYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H52N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.955
Numéro MDL:
Autres remarques