Principaux documents
R659436
7-((2,6-DICHLOROBENZYL)OXY)-3,4,8-TRIMETHYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.244
Numéro MDL:
Autres remarques