Principaux documents
R658332
ISOPROPYL ((6-CHLORO-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.808
Numéro MDL:
Autres remarques