Principaux documents
R657727
ETHYL 2-METHYL-5-((3-NITROBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.334
Numéro MDL:
Autres remarques