Principaux documents
R655287
N-(1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-4-(4-METHYLBENZYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.332
Numéro MDL:
Autres remarques