Principaux documents
R654418
4-[(1E)-N-({[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.622
Numéro MDL:
Autres remarques