Principaux documents
R652822
N'-(1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYLIDENE)-2,5-DIMETHYL-3-FUROHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.297
Numéro MDL:
Autres remarques