R652695
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-[4-(OCTYLOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H39N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.666
Numéro MDL:
Autres remarques