Principaux documents
R652512
1-(4-((4-CHLOROPHENYL)SULFONYL)-2-(2-PHENYLVINYL)-1,3-OXAZOL-5-YL)PIPERIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.941
Numéro MDL:
Autres remarques