Principaux documents
R651931
3-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-N'-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.414
Numéro MDL:
Autres remarques